missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers), TRC

Artikelnummer. 17999084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999084 1 g
17987544 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17999084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4599001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96507-86-7
Molekylær formel C30 H50 O4
Molekylvægt (g/mol) 474.716
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisoundecyl ester (9CI), Diisoundecyl phthalate, DIUP, Jayflex DIUP, Phthalic Acid, Bis-Isoundecyl Ester (Mixture Of Branched Chain Isomers), 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Diisoundecyl Ester (9CI), DIUP, Jayflex DIUP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1,2-Diisoundecyl Ester
IUPAC navn bis(9-methyldecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CC(C)CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)19-13-9-5-7-11-17-23-33-29(31)27-21-15-16-22-28(27)30(32)34-24-18-12-8-6-10-14-20-26(3)4/h15-16,21-22,25-26H,5-14,17-20,23-24H2,1-4H3
Formel vægt 474.371
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.