missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diisopropylidene Acetone, TRC

Artikelnummer. 30138768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138768 25 g
30133723 2.5 g
30007059 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47341525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 504-20-1
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Synonym Diisobutenyl Ketone, Diisopropylidene Acetone, Foron, NSC 38718, NSC 403517, Phorone, sym-Diisopropylidene Acetone, 2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
SMIL O=C(/C=C(C)\C)/C=C(C)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diisopropylidene Acetone
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Formel vægt 138.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.