Få mere at vide
Diisopropyl Ether, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15631670 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
Emballage:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15631670 1 L Glass Bottle 1 L
15641670 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15618330 4 L Aluminum Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631670 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1853021L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagent Grade, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00008880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropane
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Ether
Navn note Contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Smeltepunkt -86°C
Farve Colorless
Tæthed 0.725g/mL at 25°C
Kogepunkt 70°C
Eksplosionsgrænse 1 to 21% (100°F)
Flammepunkt −29°C (−20.2°F)
Tændingspunkt 827°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brydningsindeks n20/D 1.367(lit.)
Mængde 1 L
FN nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampdensitet 3.5 (vs air)
Formel vægt 102.17g/mol
Damptryk 120mmHg (20°C)
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.