Få mere at vide
Diisopropylether, puriss pa,≥ 98,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15665260
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15665260 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15655260 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665260 Leverandør Fluka Leverandørnr. 382702.5L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa,≥ 98,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-20-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00008880
InChI nøgle ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC navn 2-propan-2-yloxypropan
SMIL CC(C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ether
Smeltepunkt -86°C
Tæthed 0.724g/mL at 20°C, 0.725g/mL at 25°C
Kogepunkt 67°C to 70°C
Flammepunkt −29°C (−20.2°F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.367
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampdensitet 3.5 (vs air)
Formel vægt 102.17g/mol
Procent renhed ≥98.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.