missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diisopropyl Adipate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl Adipate |
| Mængde | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 230.1518 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?