Få mere at vide
Diisopentylether, blanding af isomerer, 96%
Artikelnummer. 11444310
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444310 25 mL 25ml
11454310 100 mL 100ml
11464310 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11231.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-01-4 | C10H22O | 158,285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-01-4
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00008947
InChI nøgle AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopentyl ether, isoamyl ether, isopentyl ether, diisoamyl ether, isoamyl oxide, butane, 1,1'-oxybis 3-methyl, di-3-methylbutyl ether, di-iso-amyl ether, 1,1'-oxybis 3-methylbutane, 1,1'-oxylbis 3-methylbutane
PubChem CID 10989
IUPAC navn 3-methyl-1-(3-methylbutoxy)butan
SMIL CC(C)CCOCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diisopentyl ether
Navn note Mixture of isomers
Tæthed 0.78
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 25 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 1698014
Merck Index 14,5118
Formel vægt 158.29
Procent renhed 96%