Få mere at vide
Diisohomoeugenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisohomoeugenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-7-15-13(2)22(14-8-9-18(23-3)19(10-14)24-4)17-12-21(26-6)20(25-5)11-16(15)17/h8-13,15,22H,7H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 356.1988 |