Få mere at vide
Diiodobis(triphenylfosfin)nikkel(II)
Artikelnummer. 11383507
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383507 10 g 10g
11373507 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018869.09
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82308-17-6
Molekylær formel C36H30I2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 837.09
MDL nummer MFCD00015866
InChI nøgle CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
IUPAC navn diiodonikkel;triphenylphosphan
SMIL I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Farve Brun
Lineær formel [(C6H5)3P]2NiI2
Mængde 10 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 837.08
Fysisk form Krystallinsk pulver