Få mere at vide
Diiodobis(triphenylfosfin)nikkel(II)
Artikelnummer. 11373507
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373507 2 g 2g
11383507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018869.04
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82308-17-6
Molekylær formel C36H30I2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 837.09
MDL nummer MFCD00015866
InChI nøgle CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
IUPAC navn diiodonikkel;triphenylphosphan
SMIL I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Farve Brun
Lineær formel [(C6H5)3P]2NiI2
Mængde 2 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 837.08
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.