Få mere at vide
Dihydrozeatin Riboside (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrozeatin Riboside |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h6-9,11-12,15,21-24H,2-5H2,1H3,(H,16,17,18)/t8?,9-,11+,12+,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 353.1699 |