CAS RN 22663-55-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dihydrozeatin Riboside (>90%), TRC
CAS: 22663-55-4 Molekylær formel: C15H23N5O5 Molekylvægt (g/mol): 353.37 Synonym: 6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine,Ribosyldihydrozeatin,Dihydrozeatin 9-Riboside,Dihydrozeatin Ribonucleoside,9-beta-D-Ribofuranosyldihydrozeatin,N-(4-Hydroxy-3-methylbutyl)adenosine IUPAC navn: (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[(4-hydroxy-3-methylbutyl)amino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol SMIL: CC(CO)CCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O