Få mere at vide
Dihydroxy Moxonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydroxy Moxonidine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4-11-6(14)5(7(15)12-4)13-8-9-2-3-10-8/h2-3H2,1H3,(H2,9,10,13)(H2,11,12,14,15) |
| Formel vægt | 209.0913 |