CAS RN 352457-32-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dihydroxy Moxonidine, TRC
CAS: 352457-32-0 Molekylær formel: C8H11N5O2 Molekylvægt (g/mol): 209.21 Synonym: 5-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-hydroxy-2-methyl-4(3H)-pyrimidinone,Moxonidine Impurity 1 SMIL: Cc1nc(O)c(N=C2NCCN2)c(O)n1