missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydroxy Moxonidine, TRC

Artikelnummer. 30377446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30377446 25 mg -
30377799 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45346025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 352457-32-0
Molekylær formel C8H11N5O2
Molekylvægt (g/mol) 209.21
Synonym 5-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-hydroxy-2-methyl-4(3H)-pyrimidinone, Moxonidine Impurity 1
SMIL Cc1nc(O)c(N=C2NCCN2)c(O)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydroxy Moxonidine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4-11-6(14)5(7(15)12-4)13-8-9-2-3-10-8/h2-3H2,1H3,(H2,9,10,13)(H2,11,12,14,15)
Formel vægt 209.0913
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.