Få mere at vide
Dihydromyrcenol, 99.1%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426672 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11426672 25 g
1 options
Artikelnummer. 11426672 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215090625
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydromyrcenol
CAS 18479-58-8
Farve Farveløs
Molekylær formel C10H20O
MDL nummer MFCD00004474
Mængde 25 g
Synonym dihydromyrcenol, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, 7-octen-2-ol, 2,6-dimethyl, 1,1,5-trimethyl-6-heptenol, 1-2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, dsstox_cid_9317, myrcenol, 6,10-dihydro, dsstox_rid_78761
InChI nøgle XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCCC(C)(C)O)C=C
IUPAC navn 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 156.269
PubChem CID 29096
ChEBI CHEBI:87528
Formel vægt 156.27
Fysisk form Væske