Få mere at vide
Dihydrogenhexafluortitanat, 60% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394697
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394697 500 g 500g
11304707 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039736.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17439-11-1
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17439-11-1
MDL nummer MFCD00049647
Synonym Fluorotitanic acid; Hydrogen hexafluorotitanate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexafluorotitanate
Tæthed 1.69 g/mL
Lugt Pungent
Mængde 500 g
FN nummer UN2922
Formel vægt 163.91
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 60% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske