Få mere at vide
Dihydroartemisinin Diketo Aldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanone (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3/c1-9-4-6-13(10(2)8-15)14(17)12(9)7-5-11(3)16/h8-10,12-13H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,12+,13?/m1/s1 |
| Formel vægt | 238.1569 |