CAS RN 1093625-96-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dihydroartemisinin Diketo Aldehyde, TRC
CAS: 1093625-96-7 Molekylær formel: C14 H22 O3 Molekylvægt (g/mol): 238.32 Synonym: (2S,3R,6RS)-2-(3-Oxobutyl)-3-methyl-6-[(R)-2-propanal]cyclohexanoneMixture of Diastereomers,(αR,3S,4R)-α,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexaneacetaldehyde IUPAC navn: (2R)-2-[(3S,4R)-4-methyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexyl]propanal SMIL: C[C@@H](C=O)C1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O