Få mere at vide
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), 97%
Artikelnummer. 10612233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10612233 5 g Glasflaske 5g
10578843 500 mg Glass bottle 500mg
10129801 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367490050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 19529-00-1 | C72H60P4Ru | 1150.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19529-00-1
Molekylær formel C72H60P4Ru
Molekylvægt (g/mol) 1150.24
MDL nummer MFCD04126429
InChI nøgle BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium ii, tetrakis triphenylphosphine ruthenium dihydride, c6h5 3p 4ruh2, ruthenium,dihydrotetrakis triphenylphosphine, dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium, tetrakis triphenylphosphine ruthenium
PubChem CID 11981970
IUPAC navn ruthenium;triphenylphosphane
SMIL [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smeltepunkt 181.0°C to 183.0°C
Farve Okker
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (ex Ru)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]4RuH2
Mængde 5 g
Formel vægt 1152.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.