Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitalt, opvarmende, rystende tørbad
Gør laboratoriet mere alsidigt med vores digitale, opvarmende, rystende tørbad, som kan bruges som tørbad, rysteapparat eller begge dele.
11847.26 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | CE |
---|---|
Controller type | Feedback kontrol-PID |
Kapacitet (metrisk) | 0.5, 1.5, 50 mL |
Belysning | LED |
Antal steder | 96 |
Artikelnummer | Brand | Elektriske krav | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Elektriske krav | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15298844
|
Thermo Scientific™
88880028 |
230 V, 50/60 Hz |
11847.26 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Gør laboratoriet mere alsidigt med Thermo Scientific™ digitalt, opvarmende, rystende tørbad, som kan bruges som tørbad, rysteapparat eller begge dele. PID-kontrol sikrer ensartede rysteresultater og præcis temperaturkontrol. Tørbadet har et lavprofildesign og to slags timer-tilstande.
PID-kontrol sikrer ensartede rysteresultater og præcis temperaturkontrol.
- Hastighedsområde fra 150 til 1500 rpm (blokafhængig)
- Programlagring:
- 10 programmer, op til 10 trin pr. program
- Intervalrystefunktion tillader rystning og ingen rystning i samme program
- To typer timingtilstande:
- Start først, når temperaturen når det ønskede sætpunkt
- Start umiddelbart efter, at timeren er indstillet
- Lavprofildesign
- Nemt at skifte blokke i flere størrelser for maksimal fleksibilitet
Bestillingsoplysninger:
- Tørbad kræver blokke; skal købes separat
Garanti:
2 år
garanti
2 år
Tekniske data
CE | |
0.5, 1.5, 50 mL | |
96 | |
Platformsrysteapparat | |
Ikke inkluderet; købes separat | |
0,5 °C (0,9 °F) ved 80 °C | |
13,1 x 10,9 x 6,7 tommer (334 x 276 x 170 mm) | |
18.3 lb. |
Feedback kontrol-PID | |
LED | |
Omgivende +5 til 100 °C | |
Digital | |
150 til 1.500 rpm (96-brønds blok); 150 til 1.200 rpm (0,5 ml, 1,5 ml og 50 ml rørblokke) | |
2 år | |
2 mm | |
8.3 kg |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning: Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.