Få mere at vide
Thermo Scientific™ Digitalt, opvarmende, rystende tørbad
Artikelnummer. 15298844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
15298844 230 V, 50/60 Hz
1 options
Artikelnummer. 15298844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880028
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gør laboratoriet mere alsidigt med vores digitale, opvarmende, rystende tørbad, som kan bruges som tørbad, rysteapparat eller begge dele.
Gør laboratoriet mere alsidigt med Thermo Scientific™ digitalt, opvarmende, rystende tørbad, som kan bruges som tørbad, rysteapparat eller begge dele. PID-kontrol sikrer ensartede rysteresultater og præcis temperaturkontrol. Tørbadet har et lavprofildesign og to slags timer-tilstande.
PID-kontrol sikrer ensartede rysteresultater og præcis temperaturkontrol.
  • Hastighedsområde fra 150 til 1500 rpm (blokafhængig)
  • Programlagring:
    • 10 programmer, op til 10 trin pr. program
    • Intervalrystefunktion tillader rystning og ingen rystning i samme program
  • To typer timingtilstande:
    • Start først, når temperaturen når det ønskede sætpunkt
    • Start umiddelbart efter, at timeren er indstillet
  • Lavprofildesign
  • Nemt at skifte blokke i flere størrelser for maksimal fleksibilitet
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Controller type Feedback kontrol-PID
Kapacitet (metrisk) 0.5, 1.5, 50 mL
Belysning LED
Antal steder 96
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Platformsrysteapparat
Vise Digital
Antal blokke Ikke inkluderet; købes separat
Hastighed 150 til 1.500 rpm (96-brønds blok); 150 til 1.200 rpm (0,5 ml, 1,5 ml og 50 ml rørblokke)
Temperatur nøjagtighed 0,5 °C (0,9 °F) ved 80 °C
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 13,1 x 10,9 x 6,7 tommer (334 x 276 x 170 mm)
Diameter (metrisk) kredsløb 2 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 18.3 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 8.3 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning: Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.