Få mere at vide
Difluoromethylphenylsulfon, 95%
Artikelnummer. 15422099
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422099 1 g 1g
15442099 250 mg 250mg
15432099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64760.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 1535-65-5 | C7H6F2O2S | 192,18 g/mol
Anvendes som reagens til nukleofil difluor(phenylsulfonyl)methylering af carbonyler og fluorering. Reagens anvendt til reduktiv silylering og fremstilling af trifluor- og difluormethylsilaner ved reduktiv kobling af fluormethylsulfoner, sulfoxider og sulfider med chlorsilaner, fluoralkylering/chloralkylering afα ,β -enoner, aryner, acetyleniske ketoner og andre Michael-acceptorer, difluormethylering af primære alkylhalogenider via nukleofil substitutionsreduktiv desulfonylering. Bruges også som reagens ved fremstilling afα -difluormethylaminer via stereoselektiv (phenylsulfonyl)difluormethylering af chirale sulfinylaldiminer og anti-difluorpropandioler via kalium-tert-butoxid-katalyseret difluormethylenering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som reagens til nukleofil difluor(phenylsulfonyl)methylering af carbonyler og fluorering. Reagens anvendt til reduktiv silylering og fremstilling af trifluor- og difluormethylsilaner ved reduktiv kobling af fluormethylsulfoner, sulfoxider og sulfider med chlorsilaner, fluoralkylering/chloralkylering afα ,β -enoner, aryner, acetyleniske ketoner og andre Michael-acceptorer, difluormethylering af primære alkylhalogenider via nukleofil substitutionsreduktiv desulfonylering. Bruges også som reagens ved fremstilling afα -difluormethylaminer via stereoselektiv (phenylsulfonyl)difluormethylering af chirale sulfinylaldiminer og anti-difluorpropandioler via kalium-tert-butoxid-katalyseret difluormethylenering af aldehyder.
Opløselighed Opløseligt i chloroform og vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1535-65-5
Molekylær formel C7H6F2O2S
Molekylvægt (g/mol) 192.18
MDL nummer MFCD01050170
InChI nøgle LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
PubChem CID 11816356
IUPAC navn difluormethylsulfonylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Difluoromethyl phenyl sulfone
Smeltepunkt 24°C to 25°C
Tæthed 1.324
Brydningsindeks 1.5
Mængde 1 g
Beilstein 2259218
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and water.
Formel vægt 192.18
Procent renhed 95%