Få mere at vide
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15577539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15577539 5 g 5g
15567539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15577539 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460890050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22494-42-4
Molekylær formel C13H8F2O3
Molekylvægt (g/mol) 250.20
MDL nummer MFCD00057834
InChI nøgle HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
PubChem CID 3059
ChEBI CHEBI:39669
IUPAC navn 5-(2,4-difluorphenyl)-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diflunisal
Smeltepunkt 207,0 °C til 209,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 4 H) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel F2C6H3C6H3(OH)COOH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, dmso
Formel vægt 250.2
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diflunisal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.