Få mere at vide
Difloxacin hydrochloride, Thermo Scientific™
1059.72 DKK - 3462.74 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 91296-86-5
Molekylær formel C21H20ClF2N3O3
Molekylvægt (g/mol) 435.856
MDL nummer MFCD03840489
InChI nøgle JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599
PubChem CID 56205
IUPAC navn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15495929
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.06
5g
1059.72 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15405939
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.14
25g
3462.74 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A quinolone antibacterial compound
  • Structurally related to norfloxacin
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
91296-86-5
435.856
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
56205
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl
C21H20ClF2N3O3
MFCD03840489
difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599
6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Tekniske data
Difloxacin hydrochloride
C21H20ClF2N3O3
6464798
difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
56205
91296-86-5
MFCD03840489
14,3141
Soluble in aqueous buffer
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl
435.856
435.85
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater