Få mere at vide
Diflorasone 17-propionate-21-mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diflorasone 17-Propionate-21-mesylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34F2O8S/c1-6-22(32)36-26(21(31)13-35-37(5,33)34)14(2)9-16-17-11-19(27)18-10-15(29)7-8-23(18,3)25(17,28)20(30)12-24(16,26)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,30H,6,9,11-13H2,1-5H3/t14-,16-,17-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 544.19 |