CAS RN 84509-92-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Diflorasone 17-propionate-21-mesylate, TRC
CAS: 84509-92-2 Molekylær formel: C26H34F2O8S Molekylvægt (g/mol): 544.61 Synonym: (6α,11β,16β)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione IUPAC navn: (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-17-(2-((methylsulfonyl)oxy)acetyl)-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl propionate SMIL: O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])C[C@H](F)C3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CC)=O)CO[S](=O)(C)=O