Få mere at vide
Difenoconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Difenoconazole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 405.0647 |