Beskrivelse
- Gærekstrakt designet til at begrænse mængden af støv, der dannes, sammenlignet med andre spraytørrede gærekstrakter
- Gærekstrakter er koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler
- Gibco™ Gærekstrakter udvindes fra primært dyrket bagergær’
- Disse produkter uden animalsk oprindelse egner sig som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturer
- Gærekstrakt leverer essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Celletype | Bakterier |
| Kultur Type | Pattedyr, insekt, mikrobiel |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydreret kulturmedie |
| Format | Flaske |
| Til brug med (applikation) | Formulering af dyrkningsmedier til dyrkning af heterotrofe mikroorganismer |
| Produktlinje | Difco |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |