Få mere at vide
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojabønne-kaseinfordøjesagar) Artikelnummer.: 11758822
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojabønne-kaseinfordøjesagar)
Artikelnummer. 11758822
10 kg, Spand, 10kg
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
Artikelnummer. 11758822
Brand: BD 236930
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dehydrerede medier til isolering, påvisning og dyrkning af en lang række mikroorganismer. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojabønne-kasein-fordøjesagar) leveres i dehydreret form til bekvemmelighed for laboratoriet og biobearbejdningsspecialisten.
Applikationer:
  • Anvendes med eller uden blod til dyrkning og isolering af forskellige organismer
  • Anvendes til sterilitetstest
Certificeringer
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Indhold og opbevaring 2 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Medietype Tryptisk sojaagar
Produkttype Agar
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, papaic fordøjelse af sojabønne 5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 15 g/l
Til brug med (applikation) Isolering og dyrkning af ikke-kræsne og kræsne mikroorganismer
Emballagetype Spand
Mængde 10 kg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojabønne-kaseinfordøjesagar) >