Få mere at vide
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojabønne-kaseinfordøjesagar)
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
Beskrivelse
Applikationer:
- Anvendes med eller uden blod til dyrkning og isolering af forskellige organismer
- Anvendes til sterilitetstest
Certificeringer
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Tryptisk sojaagar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, papaic fordøjelse af sojabønne 5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Isolering og dyrkning af ikke-kræsne og kræsne mikroorganismer |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |