Beskrivelse
Difco Kaseinfordøjelse er en enzymatisk fordøjelse af kasein med andre enzymatiske fordøjelsesbetingelser end andre kaseinfordøjelsesformer i vores portefølje, såsom Bacto Casitone og Bacto Tryptone. Difco Kaseinfordøjelse har en unik ernæringsprofil med aminosyrer, næringsstoffer, mineraler, nukleotidforstadier, peptider og andre metabolitter, der er ideelle til vækstfremmende i fermenteringsapplikationer, især Escherichia coli.
Funktioner:
- Unik ernæringsprofil for aminosyrer, næringsstoffer, mineraler, nukleotidforstadier, peptider og andre metabolitter
Anvendelser af Difco Casein Digest inkluderer:
- Mikrobiel gæring
- Vækstfremmelse, specifikt E. Coli
Applikationer:
Dyrkning af heterotrofe mikroorganismer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | LUO, MUO |
| Farve | Lyse beige |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Tilsætningsstof | Kaseindigest |
| Form | Fritflydende pulver |
| Format | Spand |
| Grad | Teknisk |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Medietype | Supplement til cellekultur |
| Produkttype | Peptone |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.