missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylisobutyroylmalonate, TRC

Artikelnummer. 30378988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378988 100 mg
30378445 500 mg
30370193 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496335100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21633-78-3
Molekylær formel C11H18O5
Molekylvægt (g/mol) 230.25
IUPAC navn diethyl 2-(2-methylpropanoyl)propanedioate
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethylisobutyroylmalonate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18O5/c1-5-15-10(13)8(9(12)7(3)4)11(14)16-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 230.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.