CAS RN 21633-78-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Diethylisobutyroylmalonate, TRC
CAS: 21633-78-3 Molekylær formel: C11H18O5 Molekylvægt (g/mol): 230.25 IUPAC navn: diethyl 2-(2-methylpropanoyl)propanedioate SMIL: CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)C(C)C