missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylisobutyroylmalonate, TRC

Artikelnummer. 30378445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378445 500 mg
30370193 50 mg
30378988 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496335500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 21633-78-3
Molekylær formel C11H18O5
Molekylvægt (g/mol) 230.25
IUPAC navn diethyl 2-(2-methylpropanoyl)propanedioate
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)C(C)C

Spécification

Kemisk navn eller materiale Diethylisobutyroylmalonate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18O5/c1-5-15-10(13)8(9(12)7(3)4)11(14)16-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 230.1154
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.