Få mere at vide
Diethylene glycol monoethyl ether acetate, 99%
Artikelnummer. 11383067
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383067 100 mL 100ml
11393067 500 mL 500ml
11303077 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13446.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Diethylenglycolmonoethyletheracetat anvendes som katalytisk middel, petrokemisk additiv, belægningshjælpemiddel og i organisk syntese. Det bruges hovedsageligt som metal, opløsningsmidler til møbelmaling og som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylenglycol monoethyletheracetat anvendes som katalytisk middel, petrokemisk additiv, belægningshjælpemiddel og i organisk syntese. Det bruges hovedsageligt som metal, opløsningsmidler til møbelmaling og som organisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-15-2
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00041928
InChI nøgle FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC navn 2-(2-ethoxyethoxy)ethylacetat
SMIL CCOCCOCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 218°C to 219°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 100 mL
Beilstein 1764643
Merck Index 14,1800
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 176.21
Procent renhed 99%