Få mere at vide
Diethylenglycol mono-n-hexylether, 97%
Beskrivelse
Anvendes som opløsningsmiddel til belægninger og affedtning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som opløsningsmiddel til belægninger og affedtning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol mono-n-hexyl ether |
| Smeltepunkt | -40 °C |
| Tæthed | 0.932 |
| Kogepunkt | 259 °C til 261 °C |
| Flammepunkt | 123 °C (253 °F) |
| Lineær formel | HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3 |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 2500 mL |
| Beilstein | 1743959 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |