Få mere at vide
Diethylenglycol mono-n-hexylether, 97%
Product Code. 11485656
Change view
Click to view available options
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Unit Size:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11485656 500 mL 500ml
11495656 2500 mL 2500ml
11405666 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11485656 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20774.AP
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 112-59-4 | C10H22O3 | 190,28 g/mol
Anvendes som opløsningsmiddel til belægninger og affedtning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som opløsningsmiddel til belægninger og affedtning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-59-4
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.28
MDL nummer MFCD00010703
InChI nøgle GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monohexyl ether, 2-2-hexyloxyethoxy ethanol, hexol carbitol, hexyl carbitol, n-hexyl carbitol, n-hexoxyethoxyethanol, 3,6-dioxadodecanol-1, ethanol, 2-2-hexyloxy ethoxy, hexyldiglycol, hexylkarbitol
PubChem CID 8199
IUPAC navn 2-(2-hexoxyethoxy)ethanol
SMIL CCCCCCOCCOCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 259 °C til 261 °C
Flammepunkt 123 °C (253 °F)
Lineær formel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3
Brydningsindeks 1.437
Mængde 500 mL
Beilstein 1743959
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 190.28
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monohexyl ether