Få mere at vide
Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12688625 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12688625 25 L Plastic container 25 L
10428020 500 mL Amber glass bottle 500ml
10438020 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12688625 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/2950/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 111-46-6
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
MDL nummer MFCD00002882
InChI nøgle MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMIL OCCOCCO
Tekniske data
Smeltepunkt -10°C
Farve Colorless
Kogepunkt 245°C
Emballage Plastic container
Mængde 25 L
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Formel vægt 106.12g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge