Få mere at vide
Diethylenglycol, Ethylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol-monoethylether |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 134.0943 |