Få mere at vide
Diethylene glycol divinyl ether, 98%, stab. 0.1% potassium hydroxide
Artikelnummer. 11323196
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323196 10 g 10g
11333196 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12501.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Diethylenglycoldivinylether er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylenglycoldivinylether er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Uforeneligt med oxidationsmidler og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-99-8
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00054610
InChI nøgle SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
PubChem CID 12998
IUPAC navn 1-ethenoxy-2-(2-ethenoxyethoxy)ethan
SMIL C=COCCOCCOC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol divinyl ether
Navn note stabilized 0.1% potassium hydroxide
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 0.968
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 10 g
Beilstein 1752316
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%