Få mere at vide
Diethylene Glycol Dimethyl Ether(Diglyme), TRC
Artikelnummer. 30371735
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30371735 10 g
1 options
Artikelnummer. 30371735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44630010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Molekylær formel C6 H14 O3
Mængde 10 g
Synonym Ether, bis(2-methoxyethyl) (6CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-methoxyethane], (2-Methoxyethyl) ether, 1,5-Dimethoxy-3-oxapentane, 1-(2-Methoxyethoxy)-2-methoxyethane, 2,5,8-Trioxanonane, 2-(2-Methoxyethoxy)-1-methoxyethane, Ansul Ether 141, B 0498, Bis(2-methoxyethyl) ether, DMDG, Di(2-methoxyethyl) ether, Diethylene glycol dimethyl ether, Diglyme, Dimethyl carbitol, Dimethyl digol, Ethanol, 2,2'-oxybis-, dimethyl ether, Glyme 2, Glyme 3, Hisolve MDM, Methyl diglyme, NSC 59726, Poly-Solv
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL COCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Formel vægt 134.0943