Få mere at vide
Diethylene Glycol Dimethyl Ether (Diglyme), TRC
Artikelnummer. 30179419
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30179419 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4463001G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Molekylær formel C6 H14 O3
Mængde 1 g
Synonym Ether, bis(2-methoxyethyl) (6CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-methoxyethane], (2-Methoxyethyl) ether, 1,5-Dimethoxy-3-oxapentane, 1-(2-Methoxyethoxy)-2-methoxyethane, 2,5,8-Trioxanonane, 2-(2-Methoxyethoxy)-1-methoxyethane, Ansul Ether 141, B 0498, Bis(2-methoxyethyl) ether, DMDG, Di(2-methoxyethyl) ether, Diethylene glycol dimethyl ether, Diglyme, Dimethyl carbitol, Dimethyl digol, Ethanol, 2,2'-oxybis-, dimethyl ether, Glyme 2, Glyme 3, Hisolve MDM, Methyl diglyme, NSC 59726, Poly-Solv
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL COCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Formel vægt 134.0943