Få mere at vide
Diethylene glycol dimethyl ether, 99%, stab. with 100ppm BHT
Artikelnummer. 11465403
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465403 500 mL 500ml
11475403 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13397.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Diethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent in organic reactions due to its stability towards higher pH and its high boiling point. It is particularly involved in reactions utilizing organometallic reagents such as Grignard reactions and metal hydride reductions. It is also a solvent for hydroboration reactions with diborane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Diethylenglycoldimethylether anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner på grund af dets stabilitet over for højere pH og dets høje kogepunkt. Det er især involveret i reaktioner, der anvender organometalliske reagenser, såsom Grignard-reaktioner og metalhydrid-reduktioner. Det er også et opløsningsmiddel til hydroboreringsreaktioner med diboran.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, acetone, eddikesyre, glycerin, pyridin og aldehyder. Lidt blandbar med æter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-96-6
Molekylær formel C6H14O3
MDL nummer MFCD00008503
InChI nøgle SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan
SMIL COCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol dimethyl ether
Navn note stabilized with 100ppm BHT
Smeltepunkt -64°C
Tæthed 0.944
Kogepunkt 161°C to 162°C
Flammepunkt 51°C (124°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel (CH3OCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1.408
Mængde 500 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 1736101
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3165
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with ether.
Molekylvægt (g/mol) 134.175
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol dimethyl ether