Få mere at vide
Diethylene glycol dimethyl ether, Spectrophotometric Grade, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15612770
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15612770 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15612770 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 2563901L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol dimethyl ether
Navn note Spectrophotometric Grade, ≥99%
CAS 111-96-6
CAS Max % 100.0000%
Smeltepunkt -64°C (literature)
Tæthed 0.943 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 57°C
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H14O3
Lineær formel C2H5OCH2CH2OH
MDL nummer MFCD00002869
Mængde 1 L
FN nummer UN3271
Beilstein 1736101
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI nøgle SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Dampdensitet 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Formel vægt 134.17
Procent renhed >99%
Grad Sprectrophotometric