Få mere at vide
Diethylenglycol diethylether, 99%
Artikelnummer. 11498077
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498077 500 mL 500ml
11304499 100 mL 100ml
11408087 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17478.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Diethylenglycoldiethylether anvendes som opløsningsmiddel til reaktioner udført ved højere temperaturer. Det er involveret i fremstillingen af nitrocellulose, harpikser og klæbemidler. Det bruges som et skrubbemedium til at absorbere carbonylsulfid (COS), en urenhed i petroleumsraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylenglycoldiethylether anvendes som opløsningsmiddel til reaktioner udført ved højere temperaturer. Det er involveret i fremstillingen af nitrocellulose, harpikser og klæbemidler. Det bruges som et skrubbemedium til at absorbere carbonylsulfid (COS), en urenhed i petroleumsraffinaderier.
Opløselighed
Blandbar med kulbrinter, ethanol, ethylether og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-36-7
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.229
MDL nummer MFCD00009254
InChI nøgle RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC navn 1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethan
SMIL CCOCCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol diethyl ether
Smeltepunkt -44 °C
Tæthed 0.909
Kogepunkt 188 °C til 190 °C
Flammepunkt 71 °C (75° °C)
Lugt Svag
Lineær formel (CH3CH2OCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1.412
Mængde 500 mL
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Opløselighedsinformation Blandet med kulbrinter, ethanol, ethylether og organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99%