Få mere at vide
Diethylenglycol diethylether, 99%
Beskrivelse
Diethylenglycoldiethylether anvendes som opløsningsmiddel til reaktioner udført ved højere temperaturer. Det er involveret i fremstillingen af nitrocellulose, harpikser og klæbemidler. Det bruges som et skrubbemedium til at absorbere carbonylsulfid (COS), en urenhed i petroleumsraffinaderier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylenglycoldiethylether anvendes som opløsningsmiddel til reaktioner udført ved højere temperaturer. Det er involveret i fremstillingen af nitrocellulose, harpikser og klæbemidler. Det bruges som et skrubbemedium til at absorbere carbonylsulfid (COS), en urenhed i petroleumsraffinaderier.
Opløselighed
Blandbar med kulbrinter, ethanol, ethylether og organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol diethyl ether |
| Smeltepunkt | -44 °C |
| Tæthed | 0.909 |
| Kogepunkt | 188 °C til 190 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (75° °C) |
| Lugt | Svag |
| Lineær formel | (CH3CH2OCH2CH2)2O |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1699259 |
| Vis mere |