Få mere at vide
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylene glycol diethyl ether |
| Smeltepunkt | -44°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.909g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 189°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | 67°C (152.6°F) |
| Lugt | Weak |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (C2H5OCH2CH2)2O |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |