Få mere at vide
Diethylene glycol dibutyl ether, 99+%
Artikelnummer. 11346059
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346059 500 mL 500ml
11349807 25 mL 25ml
11339807 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042150.AP
Request Bulk or Custom Format
Udvinding af ædle metaller
Ekstraktion af ædelmetaller Diethylenglycoldibutylether bruges som opløsningsmiddel i Grignard-reaktioner. Det bruges også som opløsningsmidler i guldraffinering, dekorative blæk til keramik og digital blæk. Det finder anvendelse i elektrokemi, gasabsorption, ekstraktionsmiddel og højtkogende reaktionsmedium. Det bruges også i brændstof, smøremiddel, tekstil og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-73-2
Molekylær formel C12H26O3
Molekylvægt (g/mol) 218.337
MDL nummer MFCD00009459
InChI nøgle KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC navn 1-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]butan
SMIL CCCCOCCOCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol dibutyl ether
Smeltepunkt -60°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.885 g/mL
Kogepunkt 256°C
Flammepunkt 117°C (243°F)
Brydningsindeks 1.4235
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol and acetone. Immiscible with water.
Formel vægt 218.74
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske