Få mere at vide
Diethylene glycol dibutyl ether, 99+%, pure
Artikelnummer. 10103880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10103880 1 L Glasflaske 1 L
10470851 250 mL Glasflaske 250ml
11914741 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194980010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-73-2
Molekylær formel C12H26O3
Molekylvægt (g/mol) 218.34
InChI nøgle KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC navn 1-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]butan
SMIL CCCCOCCOCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylene glycol dibutyl ether
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 256.0°C
Flammepunkt 118°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Brydningsindeks 1.4225 to 1.4245
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viskositet 2.39 mPa.s (20°C)
Formel vægt 218.34
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Væske