missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethylene Glycol Dibenzoate, TRC

Artikelnummer. 17969844
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17969844 250 g
17908214 100 g
17937834 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17969844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444345250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120-55-8
Molekylær formel C18 H18 O5
Molekylvægt (g/mol) 314.33
Synonym Diethylene glycol, dibenzoate (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2,2'-oxybis-, dibenzoate (9CI), 2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate, Benzoflex 2-42, Benzoflex 2-45, Benzoflex S 45, DEDB, Di-O-benzoyldiethylene glycol, Flexol 2GB, K-Flex DE, Monocizer PB 3, Monocizer PB 3A, PB 3, PB 3A, Velsicol 2-45, Diethylene Glycol Dibenzoate
IUPAC navn 2-(2-benzoyloxyethoxy)ethyl benzoate
SMIL O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethylene Glycol Dibenzoate
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
Formel vægt 314.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.